Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klare PET , weitläufige Packflaschen mit weißen Polypropylen-Deckeln
Artikelnummer. 16154457 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
250 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Polyethylenschaum
Packungsgröße:
48 Stück
576 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussauskleidung Packungsgröße
16154457 120 ml Polyethylenschaum 48 Stück
16438135 120 ml PTFE/Polyethylenschaum 576 Stück
16184877 60 ml Polyethylenschaum 48 Stück
16194457 250 ml Polyethylenschaum 48 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16154457
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.30 CHF
    35.95 CHF / 48 Stück
    Sparen 12.35 CHF
    25% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fisherbrand™ Clear PET Wide Mouth Packer-Flaschen mit weißen Polypropylen-Deckeln maximieren den Lagerplatz mit einem Blake-Design und einer breiten Öffnung, ideal für Feststoffe. Die klare PET Bauweise bietet Belastungs- und Aufprallfestigkeit sowie eine gute Alkohol- und Lösungsmittelbarriere für eine zuverlässige Probenlagerung.
  • Die klare Bauweise PET ermöglicht eine einfache visuelle Identifizierung des Inhalts
  • Das Blake-Design maximiert den Speicherplatz
  • Breitmund ist ideal für feste Proben
  • PET ist belastungs- und stoßbeständig
  • Bietet einen guten Alkohol- und Lösungsmittelschutz
  • Geliefert mit vorbefestigtem weißen Polypropylen-Schraubverschluss
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 ml
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) Hals 35 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 295 mm
Material PET
Menge 48
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 38-400
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 92 mm
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 49 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Weithals Packerflasche