Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Glasflaschen mit Graduierung und weißen Polypropylenverschlüssen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16144387 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
480 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Packungsgröße:
24 Stück
288 Stück
432 Stück
Artikelnummer. 16144387
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klares Kalknatronglas USP Typ III mit breitem Mund zur einfachen Entfernung des Inhalts mit Graduierungen in ml und oz.
  • Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
  • Die durchsichtigen Glasflaschen haben leicht abgeschrägte Schultern, um das Ausgießen und die Handhabung zu erleichtern.
  • Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben und Übertragen des Inhalts
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 29 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 71 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 432
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 33-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 68 mm
Produkttyp Messflasche mit Graduierung
Verschlussauskleidung Zellstoff/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 34 mm