Learn More
Fisherbrand™ Graduierte Klarglasflaschen mit schwarzen Phenolkappen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Verschlussauskleidung:
Gummi
Polyethylen-Konus
Zellstoff/Zinnfolie
Packungsgröße:
24 Stück
288 Stück
48 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 60 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Glas (Typ 3) |
| Menge | 288 |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Halsausführung | 38-400 |
| Closure Included | Ja |
| Verschlussauskleidung | Polyethylen-Konus |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |