Learn More
FISHERBRAND™ FISHERBRAND™ Graduierte Klarglasflaschen mit schwarzen Phenolkappen
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteDescription
- Graduiert in Millilitern und Unzen für genaue Messung
- Klares USP Typ-III-Natrium-Kalkglas-Gebäude, ideal für die allgemeine Lagerung
- Das breite Munddesign erleichtert das Mischen, die Handhabung und den Transfer des Inhalts
- Das leichte Schulterdesign erleichtert das Gießen und die Handhabung
- Schwarze phenolische Kappen enthalten sind; erhältlich mit verschiedenen Verschlussfolie-Optionen
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 120 ml |
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 45 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 35 mm |
| Material | Glas (Typ 3) |
| Menge | 24 |
| Sterilität | Nicht steril |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Halsausführung | 48-400 |
| Closure Included | Ja |
| Show More |