Learn More
Azpack™ Weithalsige Pulverflaschen aus Klarglas mit weißen Polypropylen-Verschlüssen ohne Einlage
Artikelnummer. 12387138
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
180 ml
250 ml
500 ml
Verschlussgröße:
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Packungsgröße:
20 Stück
40 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
12387138 250 ml 48/R3 20 Stück
12347138 30 ml 33/R3 40 Stück
12357138 60 ml 38/R3 40 Stück
12367138 120 ml 38/R3 40 Stück
11526903 180 ml 48/R3 20 Stück
11546903 500 ml 58/R3 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12387138 Lieferant Azpack™ Lieferanten-Nr. 12387138
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mischen, dispensieren und lagern Sie Pulver und Flüssigkeiten problemlos. Die Azpack™ Weithals-Pulverflaschen aus Klarglas mit weißen Polypropylen-Verschlüssen ohne Einlage können zur Identifizierung des Flascheninhalts markiert werden.
  • Weißglas-Flasche, Kalknatronglas Typ III
  • Weite Öffnung und abgerundete, kurze Schultern
  • Mit aufgesetzter Polypropylen-Kappe ohne Einlage
  • Die weiße Kappe eignet sich ideal zum Markieren.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Klar
Material Kalknatronglas
Menge 20/Pckg.
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 120,2 mm
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 48/R3
Durchmesser (metrisch) 65,9 mm
Verschlusstyp Schraubkappe