Learn More
Azpack™ Weithals-Pulverflaschen aus Klarglas mit schwarzen Urea-Schraubverschlüssen
Artikelnummer. 11337024
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
180 ml
500 ml
Verschlussgröße:
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Packungsgröße:
20 Stück
40 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
11337024 120 ml 38/R3 40 Stück
12377128 30 ml 33/R3 40 Stück
11338023 60 ml 38/R3 40 Stück
11347024 180 ml 48/R3 20 Stück
11348023 500 ml 58/R3 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11337024 Lieferant Azpack™ Lieferanten-Nr. 11337024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.00 CHF
    63.02 CHF / 40 Stück
    Sparen 6.98 CHF
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum mühelosen Einfüllen, Dosieren und Aufbewahren von Pulvern und Flüssigkeiten. Azpack™ Weithals-Pulverflaschen aus Klarglas mit schwarzen Urea-Schraubverschlüssen sind mit einem PVDC-beschichteten Zellstoffeinsatz versehen.
  • Hergestellt aus klarem Kalknatronglas
  • Mit schwarzem Harnstoff-Schraubverschluss
  • Verschluss mit Zellstoff-beschichtetem Steran (PVDC) ausgekleidet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 ml
Farbe Klar
Material Kalknatronglas
Menge 40/Pckg.
Verschlussfarbe Schwarz
Closure Included Ja
Öffnung Breit, mit Gewinde
Höhe (metrisch) 97 mm
Verschlussauskleidung PVDC mit Holzschliff
Verschlussmaterial Harnstoff
Verschlussgröße 38/R3
Durchmesser (metrisch) 54 mm
Verschlusstyp Schraubkappe