Learn More
Karl Hecht™ Klarglas-Weithalsflasche
Artikelnummer. 10563842
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
250 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10563842 250 mL 1 Stück
10227571 50 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10563842 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 41311018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.45 CHF
    7.71 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.74 CHF
    32% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus durchsichtigem Glas für ausgezeichnete Sichtbarkeit des Inhalts.
  • Mit geschliffenem Glasstopfen
  • Weiter Hals für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt
  • In verschiedenen Längen erhältlich
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Farbe Bernstein
Material Glas
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 128 mm
Verschlussmaterial Glas
Durchmesser (metrisch) 69 mm
Verschlusstyp Mattglasartiger Stopfen