Learn More
Karl Hecht™ Klarglas-Weithalsflasche
Artikelnummer. 10227571
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
250 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10227571 50 mL 1 Stück
10563842 250 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10227571 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 41311006
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hergestellt aus durchsichtigem Glas für ausgezeichnete Sichtbarkeit des Inhalts.
  • Mit geschliffenem Glasstopfen
  • Weiter Hals für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt
  • In verschiedenen Längen erhältlich
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 mL
Farbe Klar
Enthält Geschliffener Glasstopfen
Material Glas
Klarheit Klar
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 76 mm
Produkttyp Aufbewahrungsbehälter
Verschlussmaterial Glas
Durchmesser (metrisch) 41,5 mm
Verschlusstyp Mattglasartiger Stopfen