Learn More
Azpack™ Enghalsige Winchester-Klarglasflaschen mit Kappen mit Polyethylen-Dichtkonus
Artikelnummer. 12377098
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
Verschlussgröße:
28/R3
Packungsgröße:
20 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
12377098 250 ml 28/R3 20 Stück
12367098 100 ml 28/R3 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12377098 Lieferant Azpack™ Lieferanten-Nr. 12377098
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.00 CHF
    41.14 CHF / 20 Stück
    Sparen 4.86 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Dispensieren und Aufbewahren von Chemikalien und Pharmazeutika. Die Azpack™ enghalsigen Winchester-Klarglasflaschen mit Kappen mit Polyethylen-Dichtkonus sind aus strapazierfähigem Kalknatronglas hergestellt.
  • Weißglas-Flasche aus Kalknatronglas Typ III
  • Robustes, dickes Glas und kurze, abgerundete Ansätze
  • Inklusive passenden schwarzen Harnstoffkappen mit Polyethylen-Auskleidekonus
  • Die Kappen schaffen eine außergewöhnlich gute Abd
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Klar
Material Kalknatronglas
Menge 20/Pckg.
Breite (metrisch) 29,5mm
Verschlussfarbe Schwarz
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 143 mm
Verschlussauskleidung Polyethylen-Konus
Verschlussmaterial Harnstoff
Verschlussgröße 28/R3
Verschlusstyp Schraubkappe