Learn More
Hirschmann™ Messpipetten aus Klarglas mit bernsteinfarbener Graduierung
Description
- Kurze Leitung
- Gemäß DIN EN ISO 835
- Gestaffelt zur Spitze, Nullpunkt oben, Typ 3
Specifications
Specifications
| Klasse | Klasse B |
| Material | Kalknatronglas |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Braun |
| Graduierungen | 0,2 ml |
| Graduierungsart | Gelbe Permanentgraduierungen mit silberner Diffusionsfarbe |
| Menge | 6/Packung |
| Volumen (metrisch) | 50 ml |
| Länge (metrisch) | 450 ± 5 mm |
| Typ | Graduierte Pipette |