Learn More
Hirschmann™ Messpipetten aus Klarglas mit bernsteinfarbener Graduierung
Beschreibung
- Kurze Leitung
- Gemäß DIN EN ISO 835
- Gestaffelt zur Spitze, Nullpunkt oben, Typ 3
Spezifikation
Spezifikation
| Klasse | Klasse B |
| Material | Kalknatronglas |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Braun |
| Graduierungen | 0,1 mL |
| Graduierungsart | Gelbe Permanentgraduierungen mit silberner Diffusionsfarbe |
| Menge | 12/Pckg. |
| Volumen (metrisch) | 10 ml |
| Länge (metrisch) | 360 ± 5 mm |
| Typ | Graduierte Pipette |