Learn More
Macherey-Nagel™ Clear Glass Crimp Neck Vials N20
Artikelnummer. 15540373 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15540373 Klar 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15540373 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 702020
Von Chemikalien bis zur Chromatographie
Verwenden Sie den Aktionscode 27991
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
These crimp neck vials N20 with a bevelled HS crimp neck are used in combination with N20 aluminum closures for Karl Fischer titration on the Metrohm instruments. Certificates of compliance are available on request.
  • Clear glass
  • 1st hydrolytic class glass
  • Flat bottom
  • Bevelled HS crimp neck
  • For Karl-Fischer titration
Spezifikation
Beschreibung Crimp Neck Vial
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 21.7 mm
Material Hydrolytic Glass (Class I)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Karl-Fischer Titration
Flaschenhalstyp Bevelled HS Crimp Neck
Gewindetyp N20
Basisausführung Flachboden
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 5.0 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) 2 Position Rack, 815 Robotic USB Sample Processor, 874 USB Oven Sample Processor, 889 IC Sample Center, 901 Titrando, Metrohm 815 Robotic USB Sample Processor XL
Höhe (metrisch) 38.25 mm