Learn More
Fisherbrand™ Alpha-Flaschen aus Klarglas
Artikelnummer. p-6962047 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
Menge:
127/Packung
156/Packung
Packungsgröße:
127 Stück
156 Stück
Artikelnummer. 15363408
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Glas Typ 3 mit sicherem Schraubverschluss. Fisherbrand™ Alpha-Flaschen aus Klarglas kommen vorwiegend bei pharmakologischen und Laborverfahren zum Einsatz.
  • Leicht
  • Klares Glas
  • Mit Gewinde oben
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Material Glas Typ 3
Menge 156/Packung
Höhe (metrisch) 67 mm
Durchmesser (metrisch) 35 mm