Learn More
Fisherbrand™ Alpha-Flaschen aus Klarglas
Artikelnummer. 15373408 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
Menge:
127/Packung
156/Packung
Packungsgröße:
127 Stück
156 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Menge unitSize
15373408 60 ml 127/Packung 127 Stück
15363408 30 ml 156/Packung 156 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15373408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.30 CHF
    26.08 CHF / 127 Stück
    Sparen 1.22 CHF
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Glas Typ 3 mit sicherem Schraubverschluss. Fisherbrand™ Alpha-Flaschen aus Klarglas kommen vorwiegend bei pharmakologischen und Laborverfahren zum Einsatz.
  • Leicht
  • Klares Glas
  • Mit Gewinde oben
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Farbe Klar
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 127/Packung
Höhe (metrisch) 94 mm
Durchmesser (metrisch) 38,6 mm