Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige, französische quadratische Glasflaschen ohne Kappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7144765 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Packungsgröße:
120 Stück
240 Stück
280 Stück
40 Stück
84 Stück
Artikelnummer. 16124537
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klares Kalknatronglas USP Typ III, ideal für Lösungsmittel oder Chemikalien, Probenlagerung und Probenbeobachtung
  • Flaschen für den allgemeinen Gebrauch, ideal für den Fall, dass Inhaltsintegrität und Proben- oder Produktsichtbarkeit wichtig sind
  • Das Klarglas garantiert eine minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts und ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist.
  • Umweltfreundliche Flaschen helfen bei der Vermeidung von Abfall und gewährleisten die Produktintegrität für eine langfristige Lagerung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 22 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 13 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 280
Halsausführung 24-400
Closure Included Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 72 mm
Produkttyp Französische Viereck-Flasche
Verschlussgröße 24 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 31 mm