Learn More
Fisherbrand™ Quadratische, französische Klarglasflaschen mit weißen Polypropylenverschlüssen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Menge:
24
40
48
84
120
240
576
Packungsgröße:
120 Stück
24 Stück
240 Stück
40 Stück
48 Stück
576 Stück
84 Stück
Beschreibung
- Platzsparend:
- Einfach zu befüllen
- Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz.
- Die quadratische Flaschenform ermöglicht die maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum.
- Die weite Öffnung ist ideal zum Mischen, Einlagern und Entnehmen von Proben.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 120 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 39 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 30 mm |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 140 mm |
| Material | Glas (Typ 3) |
| Menge | 120 |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Halsausführung | 33-400 |
| Mehr anzeigen |