Learn More
Fisherbrand™ Quadratische, französische Klarglasflaschen mit weißen Polypropylenverschlüssen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16124337 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Menge:
24
40
48
84
120
240
576
Packungsgröße:
120 Stück
24 Stück
240 Stück
40 Stück
48 Stück
576 Stück
84 Stück
Artikelnummer. 16124337
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klares Kalknatronglas USP Typ III mit weißem Polypropylen-Schraubverschluss, ideal für Lösungsmittel oder Chemikalien, Probenlagerung und Probenbeobachtung
  • Platzsparend:
  • Einfach zu befüllen
  • Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz.
  • Die quadratische Flaschenform ermöglicht die maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum.
  • Die weite Öffnung ist ideal zum Mischen, Einlagern und Entnehmen von Proben.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 29 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 115 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 24
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 33-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 112 mm
Produkttyp Französische Viereck-Flasche
Verschlussauskleidung Zellstoff/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 53 mm