Learn More
Fisherbrand™ Quadratische, französische Klarglasflaschen mit weißen Polypropylenverschlüssen
Artikelnummer. 16114337 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Menge:
24
40
48
84
120
240
576
Packungsgröße:
120 Stück
24 Stück
240 Stück
40 Stück
48 Stück
576 Stück
84 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussauskleidung Menge Packungsgröße
16114337 60 ml Zellstoff/Vinyl 48 48 Stück
16144337 15 ml PTFE/Polyethylenschaum 48 48 Stück
16174647 15 ml Zellstoff/Vinyl 576 576 Stück
16104337 30 ml Zellstoff/Vinyl 48 48 Stück
16154337 30 ml PTFE/Polyethylenschaum 48 48 Stück
16144347 60 ml Zellstoff/Vinyl 240 240 Stück
16164337 60 ml PTFE/Polyethylenschaum 48 48 Stück
16124337 120 ml Zellstoff/Vinyl 24 24 Stück
16154347 120 ml Zellstoff/Vinyl 120 120 Stück
16174337 120 ml PTFE/Polyethylenschaum 24 24 Stück
16134337 240 ml Zellstoff/Vinyl 24 24 Stück
16164347 240 ml Zellstoff/Vinyl 84 84 Stück
16184337 240 ml PTFE/Polyethylenschaum 24 24 Stück
16194337 480 ml PTFE/Polyethylenschaum 24 24 Stück
16174347 480 ml Zellstoff/Vinyl 40 40 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 16114337
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Klare französische quadratische Glasflaschen mit weißen Polypropylendeckeln bestehen aus USP Typ-III-Kalkglas und eignen sich ideal für die Aufbewahrung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben. Das quadratische Design maximiert den Regalplatz, während die breite Öffnung das Befüllen und Probieren erleichtert.
  • Klares USP Typ-III-Limonadenglas für maximale Sichtbarkeit des Inhalts
  • Ein quadratisches Design maximiert den Stauraum und minimiert den Regalboden
  • Breite Öffnung für einfaches Befüllen, Mischen und Probieren
  • Weißer Polypropylen-Schraubverschluss enthalten
  • Erhältlich mit Pulp-/Vinyl- oder PE-Foam/PTFE-Kappen-Deckel-Optionen
  • Geeignet für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien und Proben
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 16 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 48
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 28-400
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 86 mm
Verschlussauskleidung Zellstoff/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 45 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Form Französisches Viereck
Produkttyp Französische Viereck-Flasche