Learn More
Fisherbrand™ Vierkantflaschen, französische Form, klar, mit schwarzer PolyCone-Verschlusskappe aus Phenolharz
Artikelnummer. p-8002042 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
Verschlussgröße:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Menge:
24/Karton
48/Karton
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 11768749
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideal zum Mischen, Lagern und Entnehmen von Proben. Die Fisherbrand™ klaren, quadratischen französischen Flaschen mit schwarzen Phenolharz-Kappen mit PolyCone-Einlage sind platzsparend und einfach zu befüllen.
Die durchsichtigen, quadratischen französischen Flaschen aus Glas (Flintglas) sind platzsparend und leicht zu befüllen. Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz. Die quadratische französische Flaschenform ermöglicht die maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum. Die weite Öffnung ist ideal zum Mischen, Einlagern und Entnehmen von Proben.
  • Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz.
  • Die quadratische französische Flaschenform ermöglicht maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Menge 48/Karton
Verschlussfarbe Schwarz
Auskleidungsmaterial PolyCone
Halsausführung 20-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Französisches Viereck
Höhe (metrisch) 62 mm
Produkttyp Französische Viereck-Flasche
Verschlussauskleidung Polyseal
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 20-400 mm
Durchmesser (metrisch) 26 mm
Verschlusstyp Schraubkappe