Learn More
Keystone Cleanroom Products Sauberer Reinraum-Müllsack
Artikelnummer. 32219126 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
33 Gallone
55 gal.
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
32219126 33 Gallone 250 Stück
32219124 55 gal. 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 32219126 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. 3440PPB25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    483.28 CHF
    397.28 CHF / 250 Stück
    Sparen 86.00 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine bequeme Möglichkeit, sauberen Abfall zu lagern.
  • Reinraum, verpackt in versiegelte Polybeutelverpackungen, um das Einleiten von Fremdpartikeln in die kontrollierten Produktionsumgebungen zu verhindern
  • Jede Polybeutelverpackung ist mit einer Chargennummer beschriftet, um vollständige Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten
  • 25 pro versiegelten Polybeutel
  • Vermeiden Sie das Einführen von Karton- und Zelluloseverpackungen in den Reinraum
  • Wischen Sie einfach die Außenverpackung statt jeder Tüte ab, bevor Sie in den Reinraum eingeführt werden
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität CoC
Verschlusstyp Keine
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraumabfälle
Material LDPE
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 2 mil
Abmessungen (L x B) 40 x 34 in.
Länge (angloamerikanisch) 40 in.
Breite (angloamerikanisch) 34 in.
Produkttyp Reinraumbeutel
Kapazität (angloamerikanisch) 33 Gallone
Kapazität (metrisch) 125 L
Länge (metrisch) 102 cm
Breite (metrisch) 86 cm