Learn More
Masterflex™ CFlex Schläuche, transparent
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
2.4 mm
4.8 mm
5,6 mm
8 mm
11.2 mm
11,5 mm
12.8 mm
16 mm
17,6 mm
Innendurchmesser (metrisch):
0,76 mm
0.8 mm
3.2 mm
4 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9,6 mm
9.6 mm
12,8 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
7.50 Meter
Beschreibung
Nutzen Sie diese Schläuche für pharmazeutische, biotechnische und allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung erfordern.Saint-Gobain Performance Plastics™ Durchsichtige C-Flex Schläuche zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit, geringe Gasdurchlässigkeit und eine glatte Oberfläche aus.
- Transparenter Schlauch
- Wirtschaftliche Alternative zu Platinsilikon
- Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität
- Produkt wird gemäß Teil 820 der Qualitätssystemanforderungen (GMP) hergestellt
- Erfüllt USP, Klasse VI
- Sterilisieren mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammastrahlung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP, GMP, CFR-Titel 21, Teil 820 Qualitätssystemanforderungen (GMP) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,76 mm |
| Material | C-Flex |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12.8 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7,62 m |
| Dicke (metrisch) | 3.2 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, die Hochleistung erfordern, preiswerte Alternative zu Platinsilikon |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -45 °C |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Mehr anzeigen |