Learn More
Masterflex™ CFlex Schläuche, transparent
Diese Schläuche eignen sich für pharmazeutische, biotechnische und allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung erfordern. Saint Gobain Performance Plastics™ Clear C-Flex-Schläuche bestechen durch ihre hervorragende chemische Beständigkeit, geringe Gasdurchlässigkeit und glatte Oberfläche.
Marke: Masterflex™ 06422-09
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Nutzen Sie diese Schläuche für pharmazeutische, biotechnische und allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung erfordern.Saint-Gobain Performance Plastics™ Durchsichtige C-Flex Schläuche zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit, geringe Gasdurchlässigkeit und eine glatte Oberfläche aus.
- Transparenter Schlauch
- Wirtschaftliche Alternative zu Platinsilikon
- Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität
- Produkt wird gemäß Teil 820 der Qualitätssystemanforderungen (GMP) hergestellt
- Erfüllt USP, Klasse VI
- Sterilisieren mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammastrahlung
Spezifikation
USP, GMP, CFR-Titel 21, Teil 820 Qualitätssystemanforderungen (GMP) | |
4.8 mm | |
11,5 mm | |
3.2 mm | |
-45 °C | |
Ja | |
36 psi |
Ja | |
C-Flex | |
7,62 m | |
Pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, die Hochleistung erfordern, preiswerte Alternative zu Platinsilikon | |
1/Packung | |
Durchscheinend | |
135 °C |