Learn More
Masterflex™ CFlex Schläuche, transparent
Artikelnummer. 11730519
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
2.4 mm
4.8 mm
5,6 mm
8 mm
11.2 mm
11,5 mm
12.8 mm
16 mm
17,6 mm
Innendurchmesser (metrisch):
0,76 mm
0.8 mm
3.2 mm
4 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9,6 mm
9.6 mm
12,8 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
7.50 Meter
Artikelnummer. 11730519
Marke: Masterflex™ 0642217
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für pharmazeutische, biotechnische und allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung erfordern. Saint Gobain Performance Plastics™ Clear C-Flex-Schläuche bestechen durch ihre hervorragende chemische Beständigkeit, geringe Gasdurchlässigkeit und glatte Oberfläche.
Nutzen Sie diese Schläuche für pharmazeutische, biotechnische und allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung erfordern.Saint-Gobain Performance Plastics™ Durchsichtige C-Flex Schläuche zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit, geringe Gasdurchlässigkeit und eine glatte Oberfläche aus.
  • Transparenter Schlauch
  • Wirtschaftliche Alternative zu Platinsilikon
  • Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität
  • Produkt wird gemäß Teil 820 der Qualitätssystemanforderungen (GMP) hergestellt
  • Erfüllt USP, Klasse VI
  • Sterilisieren mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammastrahlung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP, GMP, CFR-Titel 21, Teil 820 Qualitätssystemanforderungen (GMP)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 12,8 mm
Material C-Flex
Außendurchmesser (metrisch) 17,6 mm
Gesamtlänge (metrisch) 7,62 m
Dicke (metrisch) 2.4 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, die Hochleistung erfordern, preiswerte Alternative zu Platinsilikon
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -45 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Sterilität Steril
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 17 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C