Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Boston-Rundglasflaschen mit weißen Polypropylenkappen
GREENER_CHOICE
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Closure Liner:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Menge:
12
24
108
160
288
Das runde, klare Boston Typ III Kalknatronglas eignet sich ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben. Verpackt in praktischen Packungen mit weißen Polypropylen-Verschlüssen, um Sauberkeit zu gewährleisten
  • Flaschen für den allgemeinen Gebrauch, ideal für den Fall, dass Inhaltsintegrität und Proben- oder Produktsichtbarkeit wichtig sind
  • Enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und runder Körper
  • Das Klarglas garantiert eine minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts und ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist.
  • Umweltfreundliche Flaschen helfen bei der Vermeidung von Abfall und gewährleisten die Produktintegrität für eine langfristige Lagerung
Kapazität (metrisch) 120 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 12 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 115 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 24
Typ Runde Boston-Flasche
Verschlussfarbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 48 mm
Halsausführung 22-400
Closure Liner Zellstoff/Vinyl
Closure Included Ja
Verschlussgröße 22 bis 400 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Höhe (metrisch) 112 mm
Öffnung Eng
Mehr anzeigen Weniger anzeigen