Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Boston-Rundglasflaschen mit weißen Polypropylenkappen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Menge:
12
24
108
160
288
Beschreibung
- Flaschen für den allgemeinen Gebrauch, ideal für den Fall, dass Inhaltsintegrität und Proben- oder Produktsichtbarkeit wichtig sind
- Enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und runder Körper
- Das Klarglas garantiert eine minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts und ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist.
- Umweltfreundliche Flaschen helfen bei der Vermeidung von Abfall und gewährleisten die Produktintegrität für eine langfristige Lagerung
Spezifikation
Verschlussauskleidung | PTFE/Polyethylenschaum |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 20 bis 400 mm |
Durchmesser (metrisch) | 39 mm |
Höhe (metrisch) | 94 mm |
Produkttyp | Runde Boston-Flasche |
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 18 mm |