Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Boston-Rundhalsflaschen mit schwarzen Phenolkappen
Artikelnummer. 16154427 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Verschlussauskleidung:
Gummi
Polyethylen-Konus
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussauskleidung Packungsgröße
16154427 240 ml Gummi 12 Stück
16154447 30 ml Polyethylen-Konus 48 Stück
16164447 60 ml Polyethylen-Konus 24 Stück
16144427 120 ml Gummi 24 Stück
16174447 120 ml Polyethylen-Konus 24 Stück
16184447 240 ml Polyethylen-Konus 12 Stück
16174417 480 ml Polyethylen-Konus 12 Stück
16124427 480 ml Gummi 12 Stück
16134427 950 ml Gummi 12 Stück
16184417 950 ml Polyethylen-Konus 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16154427
Verfügbar ab: 15-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Klare Boston Round Glass Bottles mit schwarzen phenolischen Deckeln bestehen aus Typ-III-Kalk-Glas und sind ideal für die Aufbewahrung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Probe. Sie werden in Convenience-Packs mit schwarzen phenolischen Kappen verpackt, um die Sauberkeit zu gewährleisten.
Das runde, klare Boston Typ III Kalknatronglas eignet sich ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben. Verpackt in Komfortpackungen mit schwarzen Phenolkappen, um Sauberkeit zu gewährleisten
  • Flaschen für den allgemeinen Gebrauch, ideal für den Fall, dass Inhaltsintegrität und Proben- oder Produktsichtbarkeit wichtig sind
  • Enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und runder Körper
  • Typ-III-Natrium-Kalkglas bietet minimale chemische Interferenzen mit dem Inhalt
  • Klares (Flint-)Glas ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist
  • Verpackt in Convenience Packs mit vorbefestigten schwarzen phenolischen Kappen, um die Sauberkeit zu gewährleisten
  • Erhältlich mit der Wahl zwischen Kappen-Innenlage: PE-Kegel oder Gummi
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 240 ml
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) Hals 21 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 13 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 139 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 12
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 24-400
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 136 mm
Verschlussauskleidung Gummi
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 24 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Runde Boston-Flasche