missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One μClear 384-Well-Platten für Zellkulturen aus Polystyrol
Click to view available options
Verpackung:
20/Pk., 120/Cs.
8/Pckg.
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
- In automatisierten Systemen verwendbar
- Stapelbar
- Alphanumerische Well-Codierung μClear™ Boden
- Well-Profil: F-Boden (Flacher Boden)
- Wachstumsbereich pro Well: 10 mm²
- Arbeitsvolumen pro Well: 15 - 110 μl
- Mit Abdeckung erhältlich, die den optimalen Gasaustausch bei geringstmöglicher Verdunstung ermöglicht
- Steril
Spezifikation
Barcode | Alphanumerisch |
Format | Standard |
Deckel | Mit Deckel |
Array | 16 x 24 |
Verpackung | 8/Pckg. |
Farbe | Schwarz, Mit durchsichtigem Boden |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 384 |
Sterilität | Steril |
Oberflächenbehandlung | Zellkultur |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'