Learn More
Greiner Bio-One μClear™ 384-Well-Mikrotiterplatte, zellkulturbehandelt, Flachboden
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
- In automatisierten Systemen verwendbar
- Stapelbar
- Alphanumerische Brunnencodierung μClear™ unten
- Bohrlochprofil: F-Boden (flacher Boden)
- Wachstumsfläche pro Vertiefung: 10 mm²
- Arbeitsvolumen pro Bohrung: 15 μl - 110 μl
- Verfügbar mit Deckel, der den Gasaustausch bei möglichst geringer Verdunstung ermöglicht
- Steril
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Alphanumerisch |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 16 x 24 |
| Farbe | Weiß, Klar durchsichtiger Boden |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 384 |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Zellkultur |
| Wellform | Abgerundet quadratisch |
| Menge | 10/Pckg. |