Description
Der Micronova Reinraumtücher umfassen eine Reihe von fusselfreien, saugfähigen Tüchern, die sich ideal für Reinigungs-, Desinfektions- und Wischanwendungen in einer Vielzahl von Branchen eignen.
- Reinraumwischtücher für vielfältige Anwendungen
- Fusselarm und saugfähig
- Erhältlich in einer Reihe von Stoffen für die spezielle Reinigung:
- MegaTex —100 % Polyamid-Vliesstoff ist saugfähig und hat eine leicht raue Oberfläche.
- Mikrofaser — 80 % Polyester, 20 % Polyamid – hoch saugfähig und sowohl nass als auch trocken wirksam.
- PolyMesh —100 % Polyester mit einer Netzschicht sorgt für eine milde Scheueroberfläche
- NovaCel— Festes Polyvinylacetat, superabsorbierend, entfernt feine Partikel und Tierhaare
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen erhältlich
- Gute Verträglichkeit mit Chemikalien
- Zur Wiederverwendung waschbar
- Autoklavierbar
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Reinraum-Reinigungstücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 9,5 in. |
| Länge (metrisch) | 24,1 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 24,1 cm |
| Material | Polyester/Polyamid-Mikrofaser |
| Extinktion | 400 % |
| Kompatibilität | Starke Desinfektionsmittel und Dampfsterilisation |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Show More |