Learn More
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, dunkelgrün
Artikelnummer. 12813702 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Dunkelgrün
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
12813702 Dunkelgrün 1 Stück
12883702 Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12813702 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. CR100PC3DG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
This vinyl cleanroom tape with rubber, clean-peel adhesive is extremely conformable, making it ideal for color coding, marking and sealing curved and irregular surfaces.
Das Micronova Reinraum-Vinylband erlaubt ein sauberes Ablösen von Wafer-Kartuschen und Reinraumarbeitsflächen, und die matte Oberfläche kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden. Spezielle Verarbeitungs- und Verpackungstechniken sorgen für geringe Partikellast und extrahierbare Ionenzahlen für Anwendungen im und um den Reinraum.
  • Vinylband mit synthetischem Gummikleber
  • Saubere Ablösung von Wafer-Kassetten und den meisten Reinraumarbeitsflächen.
  • Ideal zum Abkleben und Abdichten gekrümmter und unregelmäßiger Oberflächen
  • Die matte Beschichtung kann mit dem Reinraumstift beschriftet werden
  • Speziell für den Reinraum verarbeitet und verpackt
  • Erhältlich in zahlreichen Farben und mit verschiedenen Breiten
  • Einzeln verpackt in einem Polyethylen-Beutel
  • 36 Yard, auf einem 3 in. Kunststoffkern gewickelt
Bestellinformation
Available in red, yellow, white, black, brown, dark blue, dark green, light blue, light green, orange, purple, and transparent in 36 yd. long (33m) rolls. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733 for ordering information on colors not shown here.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Naturkautschuk
Beschichtung Vinyl
Farbe Dunkelgrün
Ausführung Matte
Format Roll
Material Vinyl, Synthetic Rubber
Produkttyp Cleanroom Tape
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Versiegelung, Farbcodierung, Beschriftung, Dosierung
Abmessungen (L x B) 33 x 76,2 mm (36 yd x 3 in.)
Länge (angloamerikanisch) 36 yd.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 76.2 mm