Beschreibung
Das Micronova Reinraum-Vinylband erlaubt ein sauberes Ablösen von Wafer-Kartuschen und Reinraumarbeitsflächen, und die matte Oberfläche kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden. Spezielle Verarbeitungs- und Verpackungstechniken sorgen für geringe Partikellast und extrahierbare Ionenzahlen für Anwendungen im und um den Reinraum.
- Vinylband mit synthetischem Gummikleber
- Saubere Ablösung von Wafer-Kassetten und den meisten Reinraumarbeitsflächen.
- Ideal zum Abkleben und Abdichten gekrümmter und unregelmäßiger Oberflächen
- Die matte Beschichtung kann mit dem Reinraumstift beschriftet werden
- Speziell für den Reinraum verarbeitet und verpackt
- Erhältlich in zahlreichen Farben und mit verschiedenen Breiten
- Einzeln verpackt in einem Polyethylen-Beutel
- 36 Yard, auf einem 3 in. Kunststoffkern gewickelt
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Naturkautschuk |
| Farbe | Rot |
| Material | Vinyl |
| Produkttyp | Cleanroom Tape |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Versiegelung, Farbcodierung, Beschriftung, Dosierung |
| Abmessungen (L x B) | 33 m x 6.35 mm (36 yd. x 0.25 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 36 yd. |
| Länge (metrisch) | 33 m |
| Show More |