Learn More
Fisherbrand™ Reinraum-Vinylklebeband, 50,8 mm (2 in.)
Artikelnummer. 30694903 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Braun
Dunkelblau
Dunkelgrün
Durchsichtig
Gelb
Hellblau
Hellgrün
Orange
Rot
Schwarz
Violett
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
24 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30694903 Hellgrün 24 Stück
13118625 Schwarz 1 Stück
13128625 Braun 1 Stück
13138625 Dunkelblau 1 Stück
13148625 Dunkelgrün 1 Stück
13158625 Hellblau 1 Stück
13168625 Hellgrün 1 Stück
13178625 Orange 1 Stück
13188625 Violett 1 Stück
13198625 Rot 1 Stück
13108635 Durchsichtig 1 Stück
13118635 Weiß 1 Stück
13128635 Gelb 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 30694903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.63 CHF
    317.07 CHF / 24 Stück
    Sparen 117.56 CHF
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Reinraum-Vinylklebeband ist auf einen Kunststoffkern gewickelt, kann mit einem Reinraumstift beschriftet werden und eignet sich ideal für Farbcodierung, Bodenmarkierung und leichte industrielle Verwendung in Reinräumen und Reinraumhilfsbereichen.
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
Das Fisherbrand Universal Reinraum-Vinylband bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl, ohne dass beim Entfernen Klebstoffreste zurückbleiben. Dieses Klebeband wurde in einer kontrollierten Umgebung verarbeitet und ist für leichten industriellen Einsatz, die saubere Konstruktionsarbeiten und für Reinräume ausgelegt.
  • Gut anpassbares Vinylklebeband mit Gummikleber
  • Bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl
  • Hinterlässt beim Entfernen keine Klebstoffrückstände
  • Ideal für Farbcodierung, Bodenmarkierung und allgemeine Verwendung im Reinraum
  • Kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden
  • In einer kontrollierten Umgebung hergestellt
  • Aufgewickelt auf einen Kunststoffkern und in einer Hülle verpackt
  • Alle Rollen sind 33 m lang
Compliance
Entspricht den Bundesspezifikationen für PPP-T-66 E und CID A-A 1689A
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Naturkautschuk
Beschichtung Vinyl
Farbe Hellgrün
Ausführung Matt
Format Klebeband
Material Vinyl
Produkttyp Klebeband für den Reinraum
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 60 °F bis 80 °F
Temperaturbereich (metrisch) 16 °C bis 27 °C
Abmessungen (L x B) 33 m x 50,8 mm (36 yd x 2 in.)
Länge (angloamerikanisch) 36 yd. (2,01 m)
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50,8 mm