Learn More
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, dunkelblau
Artikelnummer. 12853652 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
12853652 Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12853652 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. CR100PC15WH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Anwendung in und um Reinräumen verarbeitet
  • Hergestellt aus Vinyl mit synthetischem Gummikleber, der ein sauberes Abziehen von Wafer-Kartuschen und den meisten Reinraumarbeitsflächen gewährleistet
  • Klebt und dichtet gekrümmte und unregelmäßige Oberflächen ab
  • Die matte Beschichtung kann mit dem Reinraumstift beschriftet werden
  • Einzeln verpackt in Polyethylen-Beutel
Bestellinformation
Erhältlich in 36 yd. (33 m) langen Rollen in rot, gelb, weiß, schwarz, braun, dunkelblau, dunkelgrün, hellblau, hellgrün, orange, violett und durchsichtig. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter unter +1-800-7726733, um Bestellinformationen zu Farben zu erhalten, die hier nicht aufgeführt sind.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Naturkautschuk
Beschichtung Vinyl
Farbe Weiß
Ausführung Matte
Format Roll
Material Vinyl, Synthetic Rubber
Produkttyp Klebeband für den Reinraum
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Versiegelung, Farbcodierung, Kennzeichnung, Batching und Lebensmittelverarbeitung
Abmessungen (L x B) 33 x 38,1 mm (36 yd x 1,5 in.)
Länge (angloamerikanisch) 36 yd.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38.1 mm