Learn More
Micronova Reinraum-Vinylklebeband
Artikelnummer. 30713324 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Dunkelblau
Dunkelgrün
Gelb
Weiß
Packungsgröße:
36 Stück
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30713324 Weiß -
30713309 Dunkelblau 6 Stück
30713313 Dunkelgrün 6 Stück
30694855 Gelb 36 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30713324 Lieferant Micronova Lieferanten-Nr. CR100PC1WHPK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00 CHF
    94.42 CHF / 6 Stück
    Sparen 13.58 CHF
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gummi, Clean-Peel-Kleber ist konform und ideal zum Farbcodieren, Markieren und Abdichten von gebogenen und unregelmäßigen Oberflächen
  • Bietet ein sauberes Abpeelen von Wafer-Kartuschen und einer reinen Arbeitsfläche im Reinraum
  • Die matte Beschichtung kann mit dem Reinraumstift beschriftet werden
  • Spezielle Verarbeitungs- und Verpackungstechniken gewährleisten niedrige Partikel und extrahierbare Ionenanzahl für Anwendungen im und um den Reinraum
  • Einzeln verpackt in einem Polyethylen-Beutel
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klebstofftyp Abziehbares Gummi
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Rolle
Material Vinyl
Produkttyp Klebeband
Sterilität Unsteril
Latexfrei Ja
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 25.4 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm