Beschreibung
- Saubere Ablösung von Wafer-Kassetten und den meisten Reinraumarbeitsflächen.
- Kann mit einem Reinraumstift beschriftet werden.
- Spezielle Verarbeitungs- und Verpackungstechniken gewährleisten niedrige Partikel und extrahierbare Ionenanzahl für Anwendungen im und um den Reinraum
- Einzelverpackt in einem Polyethylenbeutel
- Kleines Paket, 6/PK
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Abziehbares Gummi |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Rolle |
| Material | Vinyl |
| Produkttyp | Klebeband |
| Sterilität | Unsteril |
| Latexfrei | Ja |
| Mehr anzeigen |