Learn More
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, dunkelblau
Artikelnummer. 30694871 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Dunkelblau
Dunkelgrün
Hellgrün
Orange
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
36 Stück
Menge:
Case of 36
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße Menge
30694871 Hellgrün 36 Stück -
12893652 Dunkelblau 1 Stück -
12803662 Dunkelgrün 1 Stück -
12823662 Hellgrün 1 Stück -
12833662 Orange 1 Stück -
12833542 Weiß 1 Stück Case of 36
17371094 Weiß 36 Stück Case of 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30694871 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. CR100PC1LG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.00 CHF
    571.65 CHF / 36 Stück
    Sparen 45.35 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Anwendung in und um Reinräumen verarbeitet
Das Micronova Reinraum-Vinylband erlaubt ein sauberes Ablösen von Wafer-Kartuschen und Reinraumarbeitsflächen, und die matte Oberfläche kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden. Spezielle Verarbeitungs- und Verpackungstechniken sorgen für geringe Partikellast und extrahierbare Ionenzahlen für Anwendungen im und um den Reinraum.
  • Vinylband mit synthetischem Gummikleber
  • Saubere Ablösung von Wafer-Kassetten und den meisten Reinraumarbeitsflächen.
  • Ideal zum Abkleben und Abdichten gekrümmter und unregelmäßiger Oberflächen
  • Die matte Beschichtung kann mit dem Reinraumstift beschriftet werden
  • Speziell für den Reinraum verarbeitet und verpackt
  • Erhältlich in zahlreichen Farben und mit verschiedenen Breiten
  • Einzeln verpackt in einem Polyethylen-Beutel
  • 36 Yard, auf einem 3 in. Kunststoffkern gewickelt
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Naturkautschuk
Beschichtung Vinyl
Farbe Hellgrün
Ausführung Matte
Format Roll
Material Vinyl
Produkttyp Klebeband für den Reinraum
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Versiegelung, Farbcodierung, Beschriftung, Dosierung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 60 °F bis 80 °F
Temperaturbereich (metrisch) 16 °C bis 27 °C
Abmessungen (L x B) 33 x 25,4 mm (36 yd x 1 in.)
Länge (angloamerikanisch) 36 yd. (2,01 m)
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm