Learn More
Fisherbrand™ Reinraum-Vinylklebeband, 25,4 mm (1 in.)
Artikelnummer. 31740941 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Dunkelblau
Dunkelgrün
Durchsichtig
Hellblau
Hellgrün
Orange
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
36 Rollen
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
31740941 Rot 36 Rollen
16524522 Dunkelblau 1 Stück
16534522 Dunkelgrün 1 Stück
13138615 Hellblau 1 Stück
13148615 Hellgrün 1 Stück
13158615 Orange 1 Stück
13188615 Durchsichtig 1 Stück
16544522 Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31740941 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. EGVFP1RE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Reinraum-Vinylklebeband ist auf einen Kunststoffkern gewickelt, kann mit einem Reinraumstift beschriftet werden und eignet sich ideal für Farbcodierung, Bodenmarkierung und leichte industrielle Verwendung in Reinräumen und Reinraumhilfsbereichen.
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
Der Fisherbrand Das universell einsetzbare Vinyl-Reinraumklebeband bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl, ohne beim Entfernen Klebstoffreste zu hinterlassen. Dieses Klebeband wurde in einer kontrollierten Umgebung verarbeitet und ist für leichten industriellen Einsatz, die saubere Konstruktionsarbeiten und für Reinräume ausgelegt.
  • Gut anpassbares Vinylklebeband mit Gummikleber
  • Bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl
  • Hinterlässt beim Entfernen keine Klebstoffrückstände
  • Ideal für Farbcodierung, Bodenmarkierung und allgemeine Verwendung im Reinraum
  • Kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden
  • In einer kontrollierten Umgebung hergestellt
  • Aufgewickelt auf einen Kunststoffkern und in einer Hülle verpackt
  • Alle Rollen sind 33 m lang
Bestellinformation
Weitere Farben und Breiten erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter.
Compliance
Entspricht den Bundesspezifikationen für PPP-T-66 E und CID A-A 1689A
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Naturkautschuk
Beschichtung Vinyl
Farbe Rot
Ausführung Matt
Format Rolle
Material Vinyl
Produkttyp Klebeband für den Reinraum
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
Abmessungen (L x B) 33 m x 25,4 mm (36 yd x 1 in.)
Länge (angloamerikanisch) 36 yd.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm