Learn More
Micronova™ Reinraum-Vinylklebeband, 19 mm (0,75 in.)
Artikelnummer. 30694878 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Dunkelblau
Dunkelgrün
Packungsgröße:
1 Stück
48 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30694878 Dunkelgrün 48 Stück
12883672 Dunkelblau 1 Stück
30694867 Dunkelblau 48 Stück
12893672 Dunkelgrün 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30694878 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. CR100PC34DG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    795.00 CHF
    737.68 CHF / 48 Stück
    Sparen 57.32 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
This vinyl cleanroom tape with rubber, clean-peel adhesive is extremely conformable, making it ideal for color coding, marking and sealing curved and irregular surfaces.
Processed for applications in and around cleanrooms
Das Micronova Reinraum-Vinylband erlaubt ein sauberes Ablösen von Wafer-Kartuschen und Reinraumarbeitsflächen, und die matte Oberfläche kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden. Spezielle Verarbeitungs- und Verpackungstechniken sorgen für geringe Partikellast und extrahierbare Ionenzahlen für Anwendungen im und um den Reinraum.
  • Vinylband mit synthetischem Gummikleber
  • Saubere Ablösung von Wafer-Kassetten und den meisten Reinraumarbeitsflächen.
  • Ideal zum Abkleben und Abdichten gekrümmter und unregelmäßiger Oberflächen
  • Die matte Beschichtung kann mit dem Reinraumstift beschriftet werden
  • Speziell für den Reinraum verarbeitet und verpackt
  • Erhältlich in zahlreichen Farben und mit verschiedenen Breiten
  • Einzeln verpackt in einem Polyethylen-Beutel
  • 36 Yard, auf einem 3 in. Kunststoffkern gewickelt
Bestellinformation
Available in red, yellow, white, black, brown, dark blue, dark green, light blue, light green, orange, purple, and transparent in 36 yd. long (33m) rolls. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733 for ordering information on colors not shown here.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Naturkautschuk
Farbe Dunkelgrün
Material Vinyl, Synthetic Rubber
Produkttyp Cleanroom Tape
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Versiegelung, Farbcodierung, Beschriftung, Dosierung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 60 °F bis 80 °F
Temperaturbereich (metrisch) 16 °C bis 27 °C
Abmessungen (L x B) 33 x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 in.)
Länge (angloamerikanisch) 36 yd.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 19.05 mm