Learn More
Fisherbrand™ Reinraum-Vinylklebeband, 19 mm (0,75 in.)
Artikelnummer. 30694887 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fisherbrand Reinraum-Vinylband, 3 in. Kunststoffkern, 0,75 in. breit, weiß
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
30694887 Fisherbrand Reinraum-Vinylband, 3 in. Kunststoffkern, 0,75 in. breit, weiß
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30694887
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.70 CHF
    38.32 CHF / 6 Stück
    Sparen 4.38 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Reinraum-Vinylklebeband ist auf einen Kunststoffkern gewickelt, kann mit einem Reinraumstift beschriftet werden und eignet sich ideal für Farbcodierung, Bodenmarkierung und leichte industrielle Verwendung in Reinräumen und Reinraumhilfsbereichen.
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
Das Fisherbrand Universal Reinraum-Vinylband bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl, ohne dass beim Entfernen Klebstoffreste zurückbleiben. Dieses Klebeband wurde in einer kontrollierten Umgebung verarbeitet und ist für leichten industriellen Einsatz, die saubere Konstruktionsarbeiten und für Reinräume ausgelegt.
  • Gut anpassbares Vinylklebeband mit Gummikleber
  • Bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl
  • Hinterlässt beim Entfernen keine Klebstoffrückstände
  • Ideal für Farbcodierung, Bodenmarkierung und allgemeine Verwendung im Reinraum
  • Kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden
  • In einer kontrollierten Umgebung hergestellt
  • Aufgewickelt auf einen Kunststoffkern und in einer Hülle verpackt
  • Alle Rollen sind 33 m lang
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Naturkautschuk
Farbe Weiß
Material Vinyl
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Versiegelung, Farbcodierung, Kennzeichnung, Batching und Lebensmittelverarbeitung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 60 °F bis 80 °F
Temperaturbereich (metrisch) 16 °C bis 27 °C
Abmessungen (L x B) 33 x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 in.)
Länge (angloamerikanisch) 36 yd. (2,01 m)
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 19,05 mm