Learn More
PURUS™ Reinraumschuhe
Artikelnummer. 31789572 Alle ansehen Purus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
S
Mittel
Groß
XL
2XL
Packungsgröße:
6 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31789572 S 6 Paare
31789574 Extraklein 6 Paare
31789571 Mittel 6 Paare
31789570 Groß 6 Paare
31789573 XL 6 Paare
31789575 2XL 6 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31789572 Lieferant PURUS™ Lieferanten-Nr. CRSHWS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    623.41 CHF
    502.27 CHF / 6 Paare
    Sparen 121.14 CHF
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
PURUS™ Reinraumschuhe bieten Komfort und Haltbarkeit bei der Arbeit in Reinraumumgebungen.
  • Glatte Oberfläche für ganztägigen Komfort
  • Antistatisch
  • Autoklavierbar
  • Geeignet für den Einsatz im ISO 4 bis 6 (Klasse 10 bis 1000) Reinraum
  • Rutschfeste Sohle
  • Ein spezielles konisches Design verhindert, dass verschüttete Flüssigkeiten in Verstopfungen gelangen
  • Fersenriemen
  • Anatomisches Fersenbecken
  • Zehengreifer
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM F2913
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutik, Biotechnologie, Halbleiter, Reinräume, Krankenhäuser
Material Thermoplastisches Elastomer
Größe S
Zehenform Normale Zehenkappen
Verpackungsmenge 6/Cs.
Produkttyp Reinraumschuhe