Learn More
Cole-Parmer Reinraum-Anschlussdosen, Schlauchtüllen, Mini-Kuppel Engage™ 8402
Alle ansehen Cole-Parmer ProdukteBeschreibung
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen zum Verbinden von Schläuchen mit dem Rest Ihres Systems. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht zur Verfügung, um den für Ihre Anwendung benötigten Steckertyp zu ermitteln. Hergestellt in einem ISO Reinraum der Klasse 7, um Verunreinigungen durch Schadstoffe zu minimieren. PVC-frei, —ideal für den Einsatz in der Bioprozess-, Life-Science- und pharmazeutischen Industrie. Mini-Kuppelvorsprünge verhindern ein Absaugblockaden. Ultraschall-, Hochfrequenz- oder Thermoschweißen von Polyethylenbeuteln. Erfüllt die FDA-Anforderungen 21 CFR 177.1520(c) 3.2c und 21 CFR 176.170(c) sowie die RoHS-Richtlinien.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/4 in. |
| Verpackungsmenge | 10/Pk. |
| Auslassanschluss | Anschlussscheibe x Schlauchanschluss |
| Sterilisationsmethode | Gammabestrahlung bis zu 50 kGy |
| Form | Gerade |
| Material (Dichtung) | Engage™ 8402 |
| Farbe | Durchscheinend |