Learn More
Fisherbrand™ Cleanroom Polyethylene Tape
Artikelnummer. 30694896 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Orange
Red
Transparent
Packungsgröße:
48 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30694896 Orange 48 Stück
30694891 Red 48 Stück
30694893 Transparent 48 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30694896
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.91 CHF
    483.61 CHF / 48 Stück
    Sparen 179.30 CHF
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pressure-sensitive cleanroom tape with low particulate and bio-burden counts, ideal for sealing, color coding and marking in clean environments
  • General purpose cleanroom tape for:
    • Media preparation
    • Batching
    • Color coding
    • Packaging and other applications
  • Pressure-sensitive polyethylene tape
  • Ideal for sealing, color coding and marking in clean environments
  • Excellent for clean construction areas
  • Cleanroom processed
  • Wound on 3 in. plastic core
  • Individually double bagged
  • Roll length: 33 m (36 yd.)
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Klebstofftyp Acrylic
Beschichtung None
Farbe Orange
Ausführung Semi-gloss
Format Roll
Material Polyethylene
Produkttyp Tape
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Länge (angloamerikanisch) 36 yd.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 0.75 in.
Breite (metrisch) 76.2 mm