Learn More
Micronova™ Reinraum-Polyethylenband
Artikelnummer. 30694879 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Dunkelgrün
Durchsichtig
Rot
Weiß
Breite (angloamerikanisch):
1 in.
2 in.
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Breite (angloamerikanisch) Packungsgröße
30694879 Weiß 1 in. 36 Stück
30694869 Durchsichtig 1 in. 36 Stück
30694862 Weiß 2 in. 24 Stück
30694902 Rot 1 in. 36 Stück
30694861 Dunkelgrün 2 in. 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30694879 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. EGP1WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.00 CHF
    471.52 CHF / 36 Stück
    Sparen 35.48 CHF
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Druckempfindliches Reinraumklebeband mit geringer Partikel- und Biobelastung, ideal zum Abdichten, Farbcodieren und Markieren in Reinräumen
  • Das Polyethylen-Reinraumklebeband ist ein ausgezeichnetes Allzweckklebeband für die Medienvorbereitung, das Abfüllen, die Farbkennzeichnung, die Verpackung und andere Anwendungen im Reinraum.
  • Druckempfindliches Polyethylenband
  • Ideal zum Abdichten, Farbcodieren und Markieren in sauberen Umgebungen
  • Hervorragend für Reinraum-Konstruktionsbereiche geeignet
  • Im Reinraum verarbeitet und auf einem 3-in.-Kunststoffkern gewickelt
  • Wird einzeln doppelt verpackt geliefert
  • In verschiedenen Breiten erhältlich
  • Rollenlänge: 33 m (36 yd.)
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Mittlerer Glanz
Format Rolle
Material Polyethylen
Produkttyp Klebeband für den Reinraum
Sterilität Unsteril
Latexfrei Ja
Abmessungen (L x B) 329.1 x 2.54 cm
Länge (angloamerikanisch) 108 ft.
Länge (metrisch) 329.1 cm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 2.54 cm