Learn More
Micronova™ Cleanroom Polyethylene Tape
Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Farbe:
Dark Green
Red
Transparent
White
Breite (angloamerikanisch):
1 in.
2 in.
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
Beschreibung
- The Polyethylene Cleanroom Tape is an excellent general purpose tape for media preparation, batching, color coding, packaging, and other applications in the cleanroom
- Pressure-sensitive polyethylene tape
- Ideal for sealing, color coding and marking in clean environments
- Excellent for clean construction areas
- Cleanroom processed and wound on a 3-inch plastic core
- Individually double bagged
- Available in a range of widths
- Roll length: 33 m (36 yd.)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Klebstofftyp | Rubber |
| Beschichtung | Vinyl |
| Farbe | Dark Green |
| Ausführung | Matte |
| Format | Roll |
| Material | Vinyl |
| Produkttyp | Cleanroom Tape |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | General Use |
| Mehr anzeigen |