Learn More
Fisherbrand™ EGP™ Reinraum-Klebeband aus Polyethylen in Industriequalität
Artikelnummer. p-7203022 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13128585
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für den Einsatz in Reinraumsupportbereichen, Wartung und sauberen Bauprojekten
  • Wird in Bereichen verwendet, in denen kein Ultraclean-Band erforderlich ist
  • Die Polyethylen-Rückseite mit Acrylklebstoff hat eine geringe Ausgasung und lässt sich gut abziehen
  • Verarbeitet in kontrollierter Umgebung, auf einen Kunststoffkern gewickelt und mit einer Hülle verpackt
  • Rollenlänge: 33 m (36 yd.)
Specifications
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Acryl
Beschichtung Polyethylene
Farbe Weiß
Ausführung Matte
Format Roll
Material Polyethylen
Produkttyp Klebeband für den Reinraum
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gangmarkierung, Batching, Farbcodierung, Clean Build-Projekte, Reinraumsupportbereiche und Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 60 °F bis 80 °F
Temperaturbereich (metrisch) 16 °C bis 27 °C
Dimensions (LxW) 33 x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 in.)
Länge (angloamerikanisch) 36 yd.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 19.05 mm