Learn More
Chemsplash Reinraum-Fusselfreies weißes Wischtuch
Artikelnummer. 30058138
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
30,5 x 35.5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
30058138 30,5 x 35.5 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30058138 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 4916.400.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00 CHF
    82.97 CHF / 1 Stück
    Sparen 18.03 CHF
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fusselfreie Reinraumtücher haben die Maße 305 x 355 mm. Auch in bestrahlter Ausführung erhältlich.
Chemsplash Fusselfreies Reinraumtuch
  • Größe: 305 x 355 mm
  • 60 g/m²
  • Material: Zellulose / Polyesterfaser
Beschreibung: Die Chemsplash Das fusselfreie Reinraum-Reinigungstuch ist 305 x 355 mm groß und besteht aus einer Mischung aus Zellulose- und Polyesterfasern. Es ist für Reinraumumgebungen konzipiert, in denen fusselfreie Eigenschaften unerlässlich sind. Auch in bestrahlter Form für erhöhte Sterilität erhältlich.
Spezifikation
Produkttyp Steriles Wischtuch
Länge (angloamerikanisch) 30.5 cm
Länge (metrisch) 30.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 35.5 cm
Breite (metrisch) 35.5 cm
Material Polyester-Zellulose
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 30,5 x 35.5 cm
Verpackungsmenge 500/Karton
Lage 1-ply