Learn More
Cole-Parmer Reinraum-Schlauchanschlussstücke, gerade Verschraubung, weiß Nylon
Alle ansehen Cole-Parmer ProdukteBeschreibung
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen zum Verbinden von Schläuchen mit dem Rest Ihres Systems. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht zur Verfügung, um den für Ihre Anwendung benötigten Steckertyp zu ermitteln. PVC-frei, —ideal für den Einsatz in der Bioprozess-, Life-Science- und pharmazeutischen Industrie. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeuge. Die Konstruktion mit einem einzigen Widerhaken sorgt für einen festen Halt des Schlauchs. FDA- und RoHS-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konform; DEHP-frei; phthalatfrei; RoHS-konform |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 3/8 in. |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -23 °C |
| Verpackungsmenge | 10/Pk. |
| Auslassanschluss | Schlauchanschluss |
| Sterilisationsmethode | Elektronenstrahl-/Gammabestrahlung, Ethylenoxid oder Autoklav bis 121 °C |
| Farbe | Weiß |
Warnung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder sonstige patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder vorgesehen und sollte nicht für diese verwendet werden.