Learn More
Cole-Parmer Reinraum-Schlauchanschlussstücke, gerader Reduzierverbinder, natur Kynar™
Artikelnummer. 30054257 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
1 bis 1/2 in.
1 bis 3/4 in
1 bis 5/8 in.
1/2 bis 1/4 in.
1/2 in. bis 3/8 in.
1/2 in. bis 5/16 in.
1/4 bis 3/32 in.
1/4 in. bis 1/16 in.
1/4 in. bis 1/8 in.
1/4 in. bis 3/16 in.
1/4 in. bis 5/32 in.
1/8 bis 1/16 in.
1/8 bis 3/32 in.
3/16 bis 1/16 in.
3/16 bis 1/8 in.
3/32 in. bis 1/16 in.
3/4 bis 1/2 in
3/4 in. bis 3/8 in.
3/8 bis 1/4 in.
3/8 bis 5/32 in.
3/8 in. bis 1/8 in.
3/8 in. bis 5/16 in.
5/16 bis 3/16 in.
5/16 in. bis 1/4 in.
5/16 in. bis 5/32 in.
5/32 bis 3/32 in.
5/32 in. bis 1/8 in.
5/8 bis 1/2 in.
5/8 bis 3/8 in.
5/8 bis 5/16 in.
5/8 in. bis 1/4 in.
Packungsgröße:
10 Stück
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
30054257 1/8 bis 1/16 in. 10 Stück
30053205 5/8 bis 3/8 in. 10 Stück
30053467 1/2 bis 1/4 in. 10 Stück
30054351 3/8 in. bis 5/16 in. 10 Stück
30053539 1 bis 1/2 in. 10 Stück
30053462 5/16 in. bis 1/4 in. 10 Stück
30053074 5/8 bis 5/16 in. 10 Stück
30053589 3/32 in. bis 1/16 in. 10 Stück
30054283 1/2 in. bis 5/16 in. 10 Stück
30053878 5/32 bis 3/32 in. 10 Stück
30052967 5/8 in. bis 1/4 in. 10 Stück
30053511 1/2 in. bis 3/8 in. 10 Stück
30054195 3/8 bis 1/4 in. 10 Stück
30053347 1/4 in. bis 1/8 in. 10 Stück
30054168 3/4 in. bis 3/8 in. 10 Stück
30053679 5/8 bis 1/2 in. 10 Stück
30053985 3/8 bis 5/32 in. 10 Stück
30053150 5/32 in. bis 1/8 in. 10 Stück
30053937 1 bis 3/4 in 10 Stück
30054377 1/4 in. bis 1/16 in. 10 Stück
30054254 5/16 in. bis 5/32 in. 10 Stück
30053081 3/16 bis 1/16 in. 10 Stück
30053242 3/16 bis 1/8 in. 10 Stück
30053497 1/4 in. bis 5/32 in. 10 Stück
30053385 3/4 bis 1/2 in 10 Stück
30054366 5/16 bis 3/16 in. 10 Stück
30054194 3/8 in. bis 1/8 in. 10 Stück
30053466 1/4 bis 3/32 in. 10 Stück
30054311 1/4 in. bis 3/16 in. 10 Stück
30052946 1 bis 5/8 in. 10 Stück
30054325 1/8 bis 3/32 in. 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Artikelnummer. 30054257 Lieferant Cole-Parmer Lieferanten-Nr. 5010880
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt in einem ISO Reinraum der Klasse 7, um Verunreinigungen durch Schadstoffe zu minimieren
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen zum Verbinden von Schläuchen mit dem Rest Ihres Systems. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht zur Verfügung, um den für Ihre Anwendung benötigten Steckertyp zu ermitteln. PVC-frei, —ideal für den Einsatz in der Bioprozess-, Life-Science- und pharmazeutischen Industrie. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeuge. Die Konstruktion mit einem einzigen Widerhaken sorgt für einen festen Halt des Schlauchs. Biopharma kompatibel und USP 661- und BPOG-konform
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP; DEHP-frei; phthalatfrei
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -35 °C
Verpackungsmenge 10/Pk.
Schlauchgröße 1/8 bis 1/16 in.
Auslassanschluss Schlauchanschlussreduzierstück
Sterilisationsmethode Elektronenstrahl-/Gammabestrahlung, Ethylenoxid oder Autoklav bis 135 °C
Form Gerade
Farbe Naturfarben