Learn More
Cole-Parmer Reinraum-Luer-auf-Schlauchanschluss, gerader Adapter, natur Kynar™
Alle ansehen Cole-Parmer ProdukteBeschreibung
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen zum Verbinden von Schläuchen mit dem Rest Ihres Systems. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht zur Verfügung, um den für Ihre Anwendung benötigten Steckertyp zu ermitteln. PVC-frei, —ideal für den Einsatz in der Bioprozess-, Life-Science- und pharmazeutischen Industrie. Bildet mit einer schnellen, einfachen Drehung eine auslaufsichere Luer-Verbindung. Die Konstruktion mit einem einzigen Widerhaken sorgt für einen festen Halt des Schlauchs. Biopharma kompatibel und USP 661- und BPOG-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DEHP-frei; phthalatfrei; USP |
| Material | Kynar |
| Verpackungsmenge | 10/Pk. |
| Einlass | Luer-x-Schlauchanschluss (weiblich) |
| Auslassanschluss | 1/8 in. Schlauchanschluss |
| Farbe | Naturfarben |
Warnung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder sonstige patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder vorgesehen und sollte nicht für diese verwendet werden.