Learn More
Micronova™ Cleanroom Ballpoint Click Pen
Cleanroom Click Pens use low sodium, indelible ink and feature a special high-density poly barrel and easy-click retractable nib.
25.95 CHF - 290.00 CHF
Spezifikation
Einbandfarbe | White |
---|---|
Material der Abdeckung | High-Density Poly |
Abmessungen (L x B) | 15 cm (6 in.) x 9.5 mm (0.38 in.) |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 Certified Facility |
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17655915
|
Micronova™
PEN-11 |
Black | Non-sterile |
25.95 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17218336
|
Micronova™
PEN-11IR |
Black | Sterile |
290.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17665915
|
Micronova™
PEN-12 |
Blue | Non-sterile |
25.95 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17633935
|
Micronova™
PEN-12IR |
Blue | Sterile |
290.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Product Type: Ballpoint Pen
- Ink Type: Low Sodium (Indelible)
- Tip Type: Click / Retractible
- Tip Style: Ballpoint (0.7 mm)
- Dimensions (L x W): 15 cm (6 in.) x 9.5 mm (0.38 in.)
- Packaging: Double-Bagged
- For Use With (Application): Cleanroom Documentation
- For Use With (Equipment): Cleanroom Paper
Spezifikation
White | |
15 cm (6 in.) x 9.5 mm (0.38 in.) | |
ISO 9001 Certified Facility | |
Cleanroom Documentation | |
Ballpoint Click Pen | |
2.171 oz. (Pack) |
High-Density Poly | |
Not Autoclavable | |
Reusable | |
Cleanroom Paper | |
Ballpoint (0.7 mm) | |
61.547 g |